5-Amino-2-methoxyphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-4-methoxyaniline
PC502874-1G
APOSPC502874-1GEA
1760
EUR
APOSPC502874-1G
5-Amino-2-methoxyphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Amino-2-methoxyphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₄H₁₀F₅NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630097 CAS-Nummer: 2244084-03-3 |