4-Amino-2,6-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-3,5-Difluoroaniline
PC502875-1G
APOSPC502875-1GEA
1760
EUR
APOSPC502875-1G
4-Amino-2,6-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Amino-2,6-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₆F₇NO Molecular Weight: 325,182 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630100 CAS-Nummer: 2244088-51-3 |