5-Amino-4-fluoro-2-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluoro-4-methylaniline
PC502876-1G
APOSPC502876-1GEA
1760
EUR
APOSPC502876-1G
5-Amino-4-fluoro-2-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Amino-4-fluoro-2-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₄H₉F₆NO Molecular Weight: 321,218 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630103 CAS-Nummer: 2244083-62-1 |