2-Amino-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-4-iodoaniline
PC502877-1G
APOSPC502877-1GEA 1760 EUR
APOSPC502877-1G
2-Amino-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Amino-5-iodophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel: C₁₃H₇F₅INO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31629954
CAS-Nummer: 2244083-64-3