2-Amino-4,5-dichlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,5-Dichloro-2-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]aniline
PC502878-1G
APOSPC502878-1GEA
1760
EUR
APOSPC502878-1G
2-Amino-4,5-dichlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Amino-4,5-dichlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₆Cl₂F₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629958 CAS-Nummer: 2244085-40-1 |