2-Amino-6-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Bromo-2-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-5-(trifluoromethoxy)aniline
PC502879-1G
APOSPC502879-1GEA
1760
EUR
APOSPC502879-1G
2-Amino-6-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Amino-6-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₄H₆BrF₈NO₂ Molecular Weight: 452,094 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629962 CAS-Nummer: 2244086-16-4 |