3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502884-1G
PC502884-250MG
APOSPC502884-1GEA
609
EUR
APOSPC502884-1G
APOSPC502884-250MG
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride
Formel:
C₈H₈BrF Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31634829 CAS-Nummer: 2244087-79-2 UN: 3265 ADR: 8,III |