2-Bromo-3-nitrobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502886-250MG
APOSPC502886-250MGEA
79.9
EUR
APOSPC502886-250MG
2-Bromo-3-nitrobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-nitrobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31634831 CAS-Nummer: 2244083-36-9 UN: 3265 ADR: 8,III |