3-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502900-1G
APOSPC502900-1GEA
609
EUR
APOSPC502900-1G
3-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₅BrF₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30829524 CAS-Nummer: 1715032-20-4 UN: 3265 ADR: 8,III |