Mangan(II)fluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Mangandifluorid
PC5030-5G
APOSPC5030-5GEA 0 EUR
APOSPC5030-5G
Mangan(II)fluorid 99%
Mangan(II)fluorid
Formel: F₂Mn
Schmelzpunkt: 856 °C
Dichte: 3,98 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016222
CAS-Nummer: 7782-64-1