4-Fluor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5031-1G
APOSPC5031-1GEA
29
EUR
APOSPC5031-1G
4-Fluor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-Fluor-3-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₃BFNO₃ Schmelzpunkt: 263…265 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08235040 CAS-Nummer: 874219-21-3 |