3-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-fluorophenyl)boronic acid
PC5032-1G
APOSPC5032-1GEA
277
EUR
APOSPC5032-1G
3-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-fluorphenylboronsäure 98%
3-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₇BFNO₃ Molecular Weight: 265,0900 g/mol Schmelzpunkt: 231…233 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235043 CAS-Nummer: 874219-24-6 |