5-Chloro-6-(difluoromethyl)pyrimidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50327-100MG
APOSPC50327-100MGEA
21.9
EUR
APOSPC50327-100MG
5-Chloro-6-(difluoromethyl)pyrimidin-4-ol
5-Chloro-6-(difluoromethyl)pyrimidin-4-ol
Formel:
C₅H₃ClF₂N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09909765 CAS-Nummer: 425394-28-1 |