3-tert-Butylcarbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Tert-Butylcarbamoyl)-4-fluorophenylboronic acid
PC5034-1G
APOSPC5034-1GEA
306
EUR
APOSPC5034-1G
3-tert-Butylcarbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 98%
3-tert-Butylcarbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₅BFNO₃ Molecular Weight: 239,05 g/mol Schmelzpunkt: 218…220 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235045 CAS-Nummer: 874219-26-8 |