4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC50391-1G
PC50391-250MG
APOSPC50391-1GEA
89.9
EUR
APOSPC50391-1G
APOSPC50391-250MG
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)anisole
Formel:
C₉H₇F₅O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698614 CAS-Nummer: 1214348-62-5 UN: 1760 ADR: 8,III |