Mangan(III)fluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5040-10G
APOSPC5040-10GEA 122 EUR
APOSPC5040-10G
Mangan(III)fluorid 99%
Mangan(III)fluorid
Formel: F₃Mn
Dichte: 3,54 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016223
CAS-Nummer: 7783-53-1
EINECS: 232-006-6
UN: 3087
ADR: 5.1+6.1,II