3-Carbamoyl-5-fluorobenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Carbamoyl-5-fluorophenyl)boronic acid, 3-(Aminocarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid
PC5042-1G
APOSPC5042-1GEA 285 EUR
APOSPC5042-1G
3-Carbamoyl-5-fluorobenzeneboronic acid 98%
3-Carbamoyl-5-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BFNO₃
Molecular Weight: 182,95 g/mol
Schmelzpunkt: 280…286 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08056357
CAS-Nummer: 871332-66-0