4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50420-1G
APOSPC50420-1GEA
132
EUR
APOSPC50420-1G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formel:
C₈H₅F₅ Molecular Weight: 196,117 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1609026-46-1 |