4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50433-10G
PC50433-1G
PC50433-5G
APOSPC50433-10GEA
574
EUR
APOSPC50433-10G
APOSPC50433-1G
APOSPC50433-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formel:
C₈H₅BrF₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31737212 CAS-Nummer: 2167934-38-3 |