3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50439-10G
PC50439-1G
PC50439-5G
PC50439-25G
APOSPC50439-10GEA
575
EUR
APOSPC50439-10G
APOSPC50439-1G
APOSPC50439-5G
APOSPC50439-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formel:
C₇H₃BrClF₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11856023 CAS-Nummer: 1417567-41-9 |