2-Mercapto-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5043E-25G
APOSPC5043E-25GEA 95.7 EUR
APOSPC5043E-25G
2-Mercapto-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Mercapto-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NS
Schmelzpunkt: 147…160 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00128893
CAS-Nummer: 76041-72-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III