DL-2-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5044-1G
APOSPC5044-1GEA 159 EUR
APOSPC5044-1G
DL-2-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]propionic acid 97%
DL-2-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]propionic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₄
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052353
CAS-Nummer: 175204-35-0