4-Nitro-2-(trifluormethyl)anisol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC5050-100G PC5050-25G PC5050-500G
APOSPC5050-100GEA 129 EUR
APOSPC5050-100G APOSPC5050-25G APOSPC5050-500G
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anisol 99%
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Schmelzpunkt: 79…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007328
CAS-Nummer: 654-76-2
EINECS: 211-507-3
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR