1-(2-Chloroethyl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50540-1G
APOSPC50540-1GEA
0
EUR
APOSPC50540-1G
1-(2-Chloroethyl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]urea
1-(2-Chloroethyl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Formel:
C₁₀H₁₀ClF₃N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13225859 CAS-Nummer: 13908-39-9 |