1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50542-1G
PC50542-250MG
APOSPC50542-1GEA
0
EUR
APOSPC50542-1G
APOSPC50542-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Formel:
C₁₀H₉F₃N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22049301 CAS-Nummer: 162748-21-2 |