1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50543-1G
PC50543-250MG
APOSPC50543-1GEA
464
EUR
APOSPC50543-1G
APOSPC50543-250MG
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Formel:
C₁₀H₉F₃N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03787197 CAS-Nummer: 14088-95-0 |