1,2-Diethynyl-3-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC50550-5G
APOSPC50550-5GEA
2990
EUR
APOSPC50550-5G
1,2-Diethynyl-3-fluorobenzene
1,2-Diethynyl-3-fluorobenzene
Formel:
C₁₀H₅F Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
412041-38-4 |