1,2-Diethynyl-4-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC50551-5G
APOSPC50551-5GEA
3210
EUR
APOSPC50551-5G
1,2-Diethynyl-4-fluorobenzene
1,2-Diethynyl-4-fluorobenzene
Formel:
C₁₀H₅F Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
336106-79-7 |