1,3-Diethynyl-5-(trifluoromethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC50555-5G
APOSPC50555-5GEA
1690
EUR
APOSPC50555-5G
1,3-Diethynyl-5-(trifluoromethyl)benzene
1,3-Diethynyl-5-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₁₁H₅F₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
1622871-80-0 |