2-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC50557-5G
APOSPC50557-5GEA 4250 EUR
APOSPC50557-5G
2-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile
2-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₄FN
Molecular Weight: 145,133 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 1848959-59-0