1,1,1,3-Tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)-4-oxapent-2-ene 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC5060D-25G PC5060D-5G
APOSPC5060D-25GEA 1040 EUR
APOSPC5060D-25G APOSPC5060D-5G
1,1,1,3-Tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)-4-oxapent-2-ene 97%
1,1,1,3-Tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)-4-oxapent-2-ene
Formel: C₅H₃F₇O
Siedepunkt: 98…104 °C
Dichte: 1,508 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054679
CAS-Nummer: 360-53-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR