3-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5062-1G PC5062-25G PC5062-5G
APOSPC5062-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5062-1G APOSPC5062-25G APOSPC5062-5G
3-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid 95%
3-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Siedepunkt: 206…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412202
CAS-Nummer: 401-93-4