(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5063C-1G PC5063C-5G
APOSPC5063C-1GEA 0 EUR
APOSPC5063C-1G APOSPC5063C-5G
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure 99%
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure

For determination of optical purities of alcohols or amines.

Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Siedepunkt: 111 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Dichte: 1,344 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004184
CAS-Nummer: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR