2-Methoxy-3-(trifluormethyl)pyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC5063T-1G
APOSPC5063T-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5063T-1G
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)pyridin 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃NO
Molecular Weight: 177,13 g/mol
Siedepunkt: 43…45 °C/15mmHg
Dichte: 1,297 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153202
CAS-Nummer: 121643-44-5
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR