2-(Methylamino)benzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline, 2-(Trifluoromethyl)-N-methylaniline
PC5064G-1G
APOSPC5064G-1GEA
72.7
EUR
APOSPC5064G-1G
2-(Methylamino)benzotrifluorid 97%
2-(Methylamino)benzotrifluorid
Formel:
C₈H₈F₃N Molecular Weight: 175,15 g/mol Siedepunkt: 67…69 °C/20mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052196 CAS-Nummer: 14925-10-1 |