2-Chloro-5-(methoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate

PC5073-100G
APOSPC5073-100GEA 255 EUR
APOSPC5073-100G
2-Chloro-5-(methoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(methoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Molecular Weight: 240,57 g/mol
Siedepunkt: 76…78 °C/15mmHg
Dichte: 1,491 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068146
CAS-Nummer: 175137-27-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR