1-(4-Aminophenyl)-3,3,3-trifluoropropan-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50739-100MG
APOSPC50739-100MGEA 95.7 EUR
APOSPC50739-100MG
1-(4-Aminophenyl)-3,3,3-trifluoropropan-1-one 95%
1-(4-Aminophenyl)-3,3,3-trifluoropropan-1-one
Formel: C₉H₈F₃NO
Molecular Weight: 203,161 g/mol
MDL: MFCD19673474
CAS-Nummer: 7119-16-6