4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenylboronic acid, 4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
PC5081-1G
PC5081-250MG
PC5081-5G
PC5081-10G
PC5081-25G
APOSPC5081-1GEA
108
EUR
APOSPC5081-1G
APOSPC5081-250MG
APOSPC5081-5G
APOSPC5081-10G
APOSPC5081-25G
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formel:
C₇H₈BFO₃ Schmelzpunkt: 124…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08235075 CAS-Nummer: 481681-02-1 |