3-(Carboxymethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5090-1G
APOSPC5090-1GEA
379
EUR
APOSPC5090-1G
3-(Carboxymethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid 96%
3-(Carboxymethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid
Formel:
C₈H₈BFO₅ Molecular Weight: 213,956 g/mol Schmelzpunkt: 230…232 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08436015 CAS-Nummer: 913835-56-0 |