2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50917-1G
PC50917-250MG
APOSPC50917-1GEA
0
EUR
APOSPC50917-1G
APOSPC50917-250MG
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene
Formel:
C₇H₄ClF₂I Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18392844 CAS-Nummer: 1261821-31-1 UN: 3265 ADR: 8,II |