4-Fluor-3-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5093-1G
APOSPC5093-1GEA
176
EUR
APOSPC5093-1G
4-Fluor-3-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-Fluor-3-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BFNO₄ Schmelzpunkt: 160…163 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235106 CAS-Nummer: 874290-69-4 |