1-Bromo-5-chloro-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50949-1G
PC50949-250MG
PC50949-5G
APOSPC50949-1GEA
522
EUR
APOSPC50949-1G
APOSPC50949-250MG
APOSPC50949-5G
1-Bromo-5-chloro-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-5-chloro-3,4-difluoro-2-iodobenzene
Formel:
C₆HBrClF₂I Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2451256-38-3 |