2-(5,7-Difluoro-6-quinolyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510018-1G
APOSPC510018-1GEA 601 EUR
APOSPC510018-1G
2-(5,7-Difluoro-6-quinolyl)propanoic acid
2-(5,7-Difluoro-6-quinolyl)propanoic acid
Formel: C₁₂H₉F₂NO₂
Molecular Weight: 237,202 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16495907
CAS-Nummer: 1226776-94-8