Methyl 5-Fluoro-2-(4-methylpiperazino)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510021-5G
APOSPC510021-5GEA
713
EUR
APOSPC510021-5G
Methyl 5-Fluoro-2-(4-methylpiperazino)benzoate
Methyl 5-Fluoro-2-(4-methylpiperazino)benzoate
Formel:
C₁₃H₁₇FN₂O₂ Molecular Weight: 252,285 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18071007 CAS-Nummer: 1256633-14-3 |