5-Fluorospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclopentane]-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC510030-5G
APOSPC510030-5GEA
1120
EUR
APOSPC510030-5G
5-Fluorospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclopentane]-4-one
5-Fluorospiro[1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,1'-cyclopentane]-4-one
Formel:
C₁₂H₁₃FN₂O Molecular Weight: 220.243 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651732 CAS-Nummer: 1272756-06-5 |