3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC510032-5G
APOSPC510032-5GEA
1120
EUR
APOSPC510032-5G
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-1,4-diazaspiro[4.4]nonan-2-one
Formel:
C₁₃H₁₄BrFN₂O Molecular Weight: 313,165 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651736 CAS-Nummer: 1272755-90-4 |