7-(5-Bromo-2-fluorophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC510034-5G
APOSPC510034-5GEA
1220
EUR
APOSPC510034-5G
7-(5-Bromo-2-fluorophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
7-(5-Bromo-2-fluorophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Formel:
C₁₂H₁₂BrFN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651744 CAS-Nummer: 1272755-91-5 |