7-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC510035-5G
APOSPC510035-5GEA 1220 EUR
APOSPC510035-5G
7-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
7-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Formel: C₁₂H₁₂BrFN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18651746
CAS-Nummer: 1272755-81-3