7-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC510036-5G
APOSPC510036-5GEA
1220
EUR
APOSPC510036-5G
7-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
7-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Formel:
C₁₂H₁₂BrFN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651752 CAS-Nummer: 1272755-88-0 |