2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC510039-5G
APOSPC510039-5GEA
1330
EUR
APOSPC510039-5G
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₁₀H₉F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06247416 CAS-Nummer: 472809-59-9 |